5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56171-1G PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA 711 EUR
APOSPC56171-1G APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Formule: C₈H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31568565
CAS nummer: 1893896-09-7