2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 1220 EUR
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31568566
CAS nummer: 2227272-51-5