7-Fluorobenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-5G PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 106 EUR
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-5G APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143817
CAS nummer: 24410-61-5