Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56180-1G PC56180-250MG
APOSPC56180-1GEA 302 EUR
APOSPC56180-1G APOSPC56180-250MG
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Formule: C₄H₇BF₃O₂·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22684703
CAS nummer: 1408168-77-3