1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56182-100MG PC56182-250MG
APOSPC56182-100MGEA 695 EUR
APOSPC56182-100MG APOSPC56182-250MG
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₉H₁₄BF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16996395
CAS nummer: 1055881-27-0