1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56183-1G PC56183-5G
APOSPC56183-1GEA 201 EUR
APOSPC56183-1G APOSPC56183-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₁BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18383322
CAS nummer: 1219931-41-5