Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56185-5G PC56185-1G
APOSPC56185-5GEA 69.1 EUR
APOSPC56185-5G APOSPC56185-1G
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Racemic
Formule: C₇H₁₃BF₃·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28955335
CAS nummer: 1041642-14-1
UN: 1759
ADR: 8,III