2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56187-1G PC56187-250MG
APOSPC56187-1GEA 950 EUR
APOSPC56187-1G APOSPC56187-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31568568
CAS nummer: 2091606-83-4