4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56188-1G PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA 900 EUR
APOSPC56188-1G APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31568655
CAS nummer: 1654773-79-1
UN: 1759
ADR: 8,III