2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 23.4 EUR
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024303
CAS nummer: 887707-23-5