2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5619-1G PC5619-500MG
APOSPC5619-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5619-1G APOSPC5619-500MG
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03034765
CAS nummer: 172848-41-8