4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56208-1G PC56208-5G PC56208-10G
APOSPC56208-1GEA 101 EUR
APOSPC56208-1G APOSPC56208-5G APOSPC56208-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659085
CAS nummer: 135564-22-6