5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56210-1G PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA 349 EUR
APOSPC56210-1G APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21333068
CAS nummer: 672948-65-1