2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56211-1G PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA 646 EUR
APOSPC56211-1G APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31580162
CAS nummer: 2090690-37-0