Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56212-1G PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA 146 EUR
APOSPC56212-1G APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Formule: C₂₇H₉BF₄₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28137328
CAS nummer: 1814-40-0