Trifluoro(pyridine)boron 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 831 EUR
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Formule: C₅H₅BF₃N
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00971931
CAS nummer: 407-76-1
UN: 3261
ADR: 8,III