Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 584 EUR
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Formule: C₂₁H₉BF₃₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28137329
CAS nummer: 1995-96-6