2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 408 EUR
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Formule: C₉H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129957
CAS nummer: 101156-32-5