1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 213 EUR
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Formule: C₄HF₉O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31580163
CAS nummer: 40891-98-3