4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 658 EUR
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formule: C₁₃H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617287
CAS nummer: 77279-89-1