7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56239-100MG PC56239-250MG
APOSPC56239-100MGEA 281 EUR
APOSPC56239-100MG APOSPC56239-250MG
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31580164
CAS nummer: 2227272-43-5