2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 725 EUR
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12197351
CAS nummer: 177960-38-2