2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 593 EUR
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30497608
CAS nummer: 2059937-52-7