4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56257-1G PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA 1060 EUR
APOSPC56257-1G APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202982
CAS nummer: 773871-37-7