2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-iodobenzene
PC56258-1G PC56258-250MG PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA 193 EUR
APOSPC56258-1G APOSPC56258-250MG APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20233325
CAS nummer: 1349718-22-4