2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 87.6 EUR
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12922621
CAS nummer: 1208074-72-9