Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 847 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31613607
CAS nummer: 2090828-24-1