2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 93.5 EUR
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₅INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28789909
CAS nummer: 1803729-60-3