2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56279-1G PC56279-250MG
APOSPC56279-1GEA 701 EUR
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31613608
CAS nummer: 2227272-52-6