3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 2060 EUR
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Formule: C₅H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD25371848
CAS nummer: 1461713-56-3