2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56282-1G PC56282-250MG PC56282-5G
APOSPC56282-1GEA 424 EUR
APOSPC56282-1G APOSPC56282-250MG APOSPC56282-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212917
CAS nummer: 581813-21-0
UN: 1760
ADR: 8,III