2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 96.4 EUR
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954767
CAS nummer: 70692-45-4