6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 198 EUR
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28347722
CAS nummer: 1079992-96-3