1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 659 EUR
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Formule: C₄H₈F₂O
MW: 110.103 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23943409
CAS nummer: 354-10-9
UN: 1987
ADR: 3 III