2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56328-1G PC56328-25G PC56328-5G
APOSPC56328-1GEA 22 EUR
APOSPC56328-1G APOSPC56328-25G APOSPC56328-5G
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922620
CAS nummer: 179737-33-8