3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 512 EUR
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28737933
CAS nummer: 1807026-56-7