1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56680-1G PC56680-250MG PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA 48.3 EUR
APOSPC56680-1G APOSPC56680-250MG APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂Br₂F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526888
CAS nummer: 2375-96-4