4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56681-1G PC56681-250MG
APOSPC56681-1GEA 868 EUR
APOSPC56681-1G APOSPC56681-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₃BrF₆O
MW: 321.014 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526889
CAS nummer: 1260743-42-7