6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56703-1G PC56703-250MG
APOSPC56703-1GEA 526 EUR
APOSPC56703-1G APOSPC56703-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28739830
CAS nummer: 1804841-33-5