2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56706-250MG PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA 0 EUR
APOSPC56706-250MG APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Formule: C₅H₃ClF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415615
CAS nummer: 1192813-64-1