2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56714-1G PC56714-250MG PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA 292 EUR
APOSPC56714-1G APOSPC56714-250MG APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₄NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22273734
CAS nummer: 1389313-52-3