2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 658 EUR
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31618862
CAS nummer: 2237235-34-4
UN: 1993
ADR: 3,III