6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56734-100MG PC56734-1G PC56734-250MG
APOSPC56734-100MGEA 476 EUR
APOSPC56734-100MG APOSPC56734-1G APOSPC56734-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19688440
CAS nummer: 1821384-76-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable