3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 215 EUR
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18415555
CAS nummer: 1261737-50-1