2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56745-1G PC56745-250MG
APOSPC56745-1GEA 512 EUR
APOSPC56745-1G APOSPC56745-250MG
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618056
CAS nummer: 50562-06-6