2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56748-1G PC56748-250MG
APOSPC56748-1GEA 658 EUR
APOSPC56748-1G APOSPC56748-250MG
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921049
CAS nummer: 1321028-35-6