Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56755-1G PC56755-250MG
APOSPC56755-1GEA 900 EUR
APOSPC56755-1G APOSPC56755-250MG
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fluroxypyr-2-methoxy
Formule: C₆H₅Cl₂FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441410
CAS nummer: 35622-80-1