2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56769-1G PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA 935 EUR
APOSPC56769-1G APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28048416
CAS nummer: 1805474-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III