2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 876 EUR
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.564 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393797
CAS nummer: 1261731-19-4