2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56780-1G PC56780-5G
APOSPC56780-1GEA 879 EUR
APOSPC56780-1G APOSPC56780-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.477 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393829
CAS nummer: 1261642-94-7
UN: 3265
ADR: 8 III